Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Tværsnits væskeprøveudtagere
Artikelnummer. 16816926 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
225 ml
Artikelnummer. 16816926
Brand: Bel-Art™ F378741100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den integrerede ventil på dette sterile værktøj lukker, når den skubbes mod en beholderbund, der sikrer prøven til udtagning. Prøven kan derefter hældes fra toppen af værktøjet i din prøvebeholder.
  • Giver effektiv tværsnitsprøvetagning af væsker og lette cremer
  • Når bunden af beholderen, mens man holder hånden væk fra beholderens top
  • Diameter tillader brug gennem tromlebunghul eller andre små åbninger
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • Højdensitetspolyethylen (HDPE) prøveudtagere varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10^-6)
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 7,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 225 ml
Mængde 20/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 2.1 cm
Længde (metrisk) 110 cm