Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Tværsnits væskeprøveudtagere
Artikelnummer. 16806926 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
225 ml
Artikelnummer. 16806926
Brand: Bel-Art™ F378740450
Den integrerede ventil på dette sterile værktøj lukker, når den skubbes mod en beholderbund, der sikrer prøven til udtagning. Prøven kan derefter hældes fra toppen af værktøjet i din prøvebeholder.
  • Provides effective cross-sectional sampling of liquids and light creams
  • Reaches bottom of container while keeping hand clear of container top
  • Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) samplers heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Tekniske data
Produkttype Liquid Sampler
Materiale HDPE
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 2.75 oz.
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Mængde 20/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 2.1 cm
Længde (metrisk) 45 cm