Få mere at vide
Fisherbrand™ SterilElite 40 L bordautoklave
Artikelnummer. 17795888 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17795888 40 l
1 options
Artikelnummer. 17795888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163926.00 DKK
    78109.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 85816.35 DKK
    52% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Selvstændig autoklave designet til at rumme en stor kapacitet på 1 L kolber og flasker i et kompakt rum.
  • Kombinerer et kompakt design med høj ydeevne, pålidelighed og sikkerhed
  • Et intelligent design til dit professionelle valg
  • Mikroprocessor-kontrolsystemet tilbyder ni fuldautomatiske programmer, herunder tilføjelse af vand, sterilisering og tørring
  • Otte forudinstallerede steriliseringscyklusser
  • To separate mekanismer til kontrol af vandstanden: vandtankniveau og kammervandstand
  • Automatisk tørrefunktion
  • Automatisk låseanordning til trykdør
  • Kammer beskyttet af trykafbryder og damptryksikkerhedsventil
  • Vakuum/trykudløsningsknappen afbryder strømforsyningen, tømmer trykkammeret og udløser kammervakuum samtidigt
  • Indikatorlamper:
    • DØR ÅBEN - Døren er ikke blevet lukket helt; alle funktioner stopper
    • LAVT VAND - Vandstanden er for lav
    • FULDFØRT - Fuld cyklus er kørt korrekt og er fuldført
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 43 qt.
Kapacitet (metrisk) 40 l
Dybde (metrisk) kammer 570 mm
Diameter (engelsk) kammer 11 in.
Dybde (engelsk) kammer 22 in.
Diameter (metrisk) kammer 300 mm
Længde (engelsk) 31.5 in.
Højde (engelsk) Udvendig 20 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 486 mm
Længde (metrisk) 766 mm
Produkttype Dampsterilisator
Temperatur (engelsk) 250 °F til 273 °F
Holder Kan indeholde op til 4 1L Erlenmeyer-kolber eller 8 1L Schott-flasker
Temperatur (metrisk) 121 °C til 134 °C
Vægt (engelsk) 170 lb.
Vægt (metrisk) 77 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 14 A
Højde (engelsk) kammer 9,5 tommer
Vis mere Vis mindre
Kun til laboratoriebrug