Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Steril antistatisk standardvejebåd
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Beskrivelse
- Steril, antistatisk
- Båden er lavvandet med en bred, flad bund for at modstå væltning
- Afrundede hjørner forenkler overførslen
- Farvekontrast for at sikre, at prøven fjernes fuldstændigt
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
- Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
- FDA/food-grade kompatibel
- Engangs
- Fremstillet og pakket i et rent rum
- Easy Tear Emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,9 oz. |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | Steril vejebåd |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 85 ml |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Firkant |
| Vis mere |