Få mere at vide
Fisherbrand™ Steril vejebåd
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7225667 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
46 ml
Form:
Firkant
Sekskantet
Artikelnummer. 17754824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne sterile vejebåd er fleksibel og har glatte overflader for at give nøjagtige hældninger med minimal prøvetab. Den er ideel til anvendelse i biovidenskabelige forskningsmiljøer, fødevarer, biofarmaceutiske, miljømæssige og molekylære forskningsmiljøer.
  • Elektronstrålesteriliseret for at reducere risikoen for krydskontaminering og kompromitterede prøver
  • Fremstillet af 100 % virgin antistatisk polystyren, der er vandtæt og reducerer risikoen for, at materialer klæber til enhederne
  • Engangs
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • Afrundede hjørner forenkler overførslen og tillader bøjning til kontrolleret hældning af flydende, pulveriserede eller granulerede prøver
  • Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
  • Farve: Hvid
  • FDA/food-grade kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA og sterilitet
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Steril
Type Vejende båd
Kanter Afrundet
Til brug med (applikation) Vejning
Til brug med (udstyr) Balance
nr. pr. pakke 200 Pk.
Størrelse Lille
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 45.72 x 45.72 x 7.62 mm
Længde (metrisk) 45.72 mm
Bredde (metrisk) 45.72 mm
Højde (metrisk) 7.62 mm