Beskrivelse
- Elektronstrålesteriliseret for at reducere risikoen for krydskontaminering og kompromitterede prøver
- Fremstillet af 100 % virgin antistatisk polystyren, der er vandtæt og reducerer risikoen for, at materialer klæber til enhederne
- Engangs
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
- Afrundede hjørner forenkler overførslen og tillader bøjning til kontrolleret hældning af flydende, pulveriserede eller granulerede prøver
- Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
- Farve: Hvid
- FDA/food-grade kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA og sterilitet |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 46 ml |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Sekskantet |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Vejbåd |
| Vis mere |