Få mere at vide
Fisherbrand™ Steril vejebåd
Artikelnummer. 17754824 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
46 ml
Form:
Firkant
Sekskantet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Form
17754824 10 ml Firkant
17764824 6 ml Sekskantet
17774824 46 ml Sekskantet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17754824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 DKK
    325.02 DKK / Pakke med 200
    Spare 49.98 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Denne sterile vejebåd er fleksibel og har glatte overflader for at give nøjagtige hældninger med minimal prøvetab. Den er ideel til anvendelse i biovidenskabelige forskningsmiljøer, fødevarer, biofarmaceutiske, miljømæssige og molekylære forskningsmiljøer.
  • Elektronstrålesteriliseret for at reducere risikoen for krydskontaminering og kompromitterede prøver
  • Fremstillet af 100 % virgin antistatisk polystyren, der er vandtæt og reducerer risikoen for, at materialer klæber til enhederne
  • Engangs
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • Afrundede hjørner forenkler overførslen og tillader bøjning til kontrolleret hældning af flydende, pulveriserede eller granulerede prøver
  • Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
  • Farve: Hvid
  • FDA/food-grade kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA og sterilitet
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Steril
Type Vejbåd
Kanter Afrundet
Til brug med (applikation) Vejning
Til brug med (udstyr) Balance
nr. pr. pakke 200 Pk.
Størrelse Lille
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 45.72 x 45.72 x 7.62 mm
Længde (metrisk) 45.72 mm
Bredde (metrisk) 45.72 mm
Højde (metrisk) 7.62 mm