Få mere at vide
Texwipe™ Steril TechniCloth™ Tør cellulose/polyester-blandingsviskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 11 tommer.
Beskrivelse
- En holdbar visker, der er ideel til spildkontrol, rengøring og påføring af opløsning.
- Fremstillet til at give lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer, hvilket skaber en visker, der er egnet til generel rengøring og aftørring.
- Fremragende kemisk resistens for kompatibilitet med en række forskellige løsninger.
- Autoklavesikker (kun tørre viskere).
- TechniSat™ produkter er forvåde med 0,2μ m filtreret 70 % IPA / 30 % DIW, 6 % IPA/ 94 % DIW eller 70 % denatureret ethanol / 30 % DIW for brugervenlighed.
- TechniSat™ vinduesviskere giver ensartet, optimeret rengøringseffektivitet med gentagelige fugt- og VOC-niveauer.
- TechniSat™ vinduesviskere er pakket i letanvendelige, genlukkelige skyderposer, baljer og afrivningsposer, hvilket reducerer opløsningens fordampning, hvilket bevarer det ensartede fugtighedsniveau i viskeren.
- Møder USP < 797> og USP < 800> krav til visker.
- Individuelt parti kodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forbefugtet visker |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 4,33 tommer |
| Bredde (metrisk) | 28 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 11 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Aftørring og rengøring af overflader, udstyr og dele |
| Sterilitet | Steril |