Få mere at vide
Texwipe™ Sterile TechniCloth™ cellulose/polyester-blandingsviskere
Artikelnummer. 31359692 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
9''
Artikelnummer. Længde (engelsk)
31359692 9''
1 options
Artikelnummer. 31359692 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. STX609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.00 DKK
    2087.72 DKK / Pakke med 500
    Spare 617.28 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitets viskere designet til kontrollerede miljøer og leverer overlegen rengøringsevne for overflader, spild og udstyr.
  • Fremstillet af en 45% polyester og 55% cellulose nonwoven-blanding for holdbarhed, absorberingsevne og effektiv rengøring.
  • Fremstillet med skærekanter i renrumsforhold for at sikre lave partikel- og ionniveauer, hvilket reducerer forureningsrisikoen.
  • Tilbydes i tør (TechniCloth™), forvådt (TechniSat™) og sterile varianter til alsidige renrumsapplikationer.
  • Ideelt til rengøring af overflader, udstyr og komponenter, håndtering af spild samt påføring eller fjernelse af klæbemidler, smøremidler, rester og desinfektionsmidler.
  • Kompatibel med opløsningsmidler som isopropylalkohol (IPA), ethanol, acetone og affedtere til bred rengøringsanvendelse.
  • Fremragende til rengøring af handsker, notesbøger, telefoner eller enhver genstand, der kommer ind i kontrollerede miljøer.
  • Nyttig til at forbehandle bakker og opbevare eller tørre dele, værktøj og udstyr i renrumsoperationer.
  • Forvådede versioner bruger 0,2 μm filtreret 70% IPA / 30% DIW, 6% IPA / 94% DIW eller 70% denatureret ethanol / 30% DIW for ensartet ydeevne.
  • Autoklav-sikker (kun tørre viskere) med dokumenteret kemisk resistens og kompatibilitet på tværs af rengøringsmidler.
  • Overholder USP og USP viskerstandarder og er individuelt kodet for sporbarhed og kvalitetskontrol.
  • Designet til ISO Klasse 5-8, Klasse 100-100.000 og EU B-D miljøer.
  • Defineret holdbarhed: Ikke-steril (tør) - 5 år, Ikke-steril (forvådet) - 3 år, TX8488 - 1 år, steril (tør og forvådet) - 3 år.
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 9''
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9''
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Ply 1-ply