Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug
Manuel sprøjte uden nål kun til forskningsformål. Velegnet til brug med sprøjtefiltre
Brand: Fisherbrand™ 14955451
Beskrivelse
- GAMMA sterilisering
- Steril
- Individuelt pakket ind i en papir/plastik blisterpakning
Tjenester
5 år
Tekniske data
9.00 mm | |
3 mL | |
Steril |
Slip Tip | |
Leur Slip |
Plastic syringes
Filstørrelse: 174.8 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug > 2mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion