Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Tilslutningstype:
Leur Slip
Luer-lås
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- GAMMA sterilization
- Sterile
- Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
garanti
5 år
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 3 parts |
| Produkttype | Slip Tip |
| Volumen (metrisk) | 1 ml |
| Tilslutningstype | Leur Slip |
| Sterilitet | Sterile |