Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug
Artikelnummer. 15879152 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Tilslutningstype:
Leur Slip
Luer-lås
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tilslutningstype Pakningsstørrelse
15879152 10 ml Luer-lås Pakke med 100
15849152 1 ml Luer-lås Pakke med 100
17171936 1 ml Luer-lås -
15859152 3 ml Luer-lås Pakke med 100
15869152 5 ml Luer-lås Pakke med 100
15889152 20 ml Luer-lås Pakke med 50
15899152 60 ml Luer-lås Pakke med 50
15889142 1 ml Leur Slip Pakke med 100
17161936 1 ml Leur Slip Pakke med 100
15899142 3 ml Leur Slip Pakke med 100
15809152 5 ml Leur Slip Pakke med 100
15819152 10 ml Leur Slip Pakke med 100
15829152 20 ml Leur Slip -
15839152 60 ml Leur Slip Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15879152
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Manuel sprøjte uden nål kun til forskningsformål. Velegnet til brug med sprøjtefiltre
  • GAMMA sterilisering
  • Steril
  • Individuelt pakket ind i en papir/plastik blisterpakning
garanti
5 år
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 14.85 mm
Produkttype Luer-Lock
Volumen (metrisk) 10 ml
Tilslutningstype Luer-lås