Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Tilslutningstype:
Leur Slip
Luer-lås
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.36 mm |
| Produkttype | Luer-Lock |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Tilslutningstype | Luer-lås |
| Sterilitet | Steril |