Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug
Manuel sprøjte uden nål kun til forskningsformål. Velegnet til brug med sprøjtefiltre
Brand:  Fisherbrand™ 14955457
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15859152
  • 242.00 DKK / Pakke med 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Beskrivelse
Beskrivelse
  • GAMMA sterilisering
  • Steril
  • Individuelt pakket ind i en papir/plastik blisterpakning
Tjenester
5 år
Tekniske data
Tekniske data
9.00 mm
3 mL
Steril
Luer-Lock
Luer-lås
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Flyers
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug > 2mL