Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug
Artikelnummer. 15839152 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Tilslutningstype:
Leur Slip
Luer-lås
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15839152
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Manuel sprøjte uden nål kun til forskningsformål. Velegnet til brug med sprøjtefiltre
  • GAMMA sterilisering
  • Steril
  • Individuelt pakket ind i en papir/plastik blisterpakning
garanti
5 år
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 29.2 mm
Produkttype Slip Tip
Volumen (metrisk) 60 ml
Tilslutningstype Leur Slip