Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug
Manuel sprøjte uden nål kun til forskningsformål. Velegnet til brug med sprøjtefiltre
Brand:  Fisherbrand™ 14955454
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15829152
  • 149.00 DKK / Pakke med 50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Beskrivelse
Beskrivelse
  • GAMMA sterilisering
  • Steril
  • Individuelt pakket ind i en papir/plastik blisterpakning
Tjenester
5 år
Tekniske data
Tekniske data
19.20 mm
20 mL
Steril
Slip Tip
Leur Slip
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Sterile sprøjter til engangsbrug > 20mL