Få mere at vide
BD Filcon™ Syringe-type, Sterile, 70 μm
Artikelnummer. 10271120
Skift visning
:
Filcon™ Syringe-type; Sterile: Yes; 70 μm
Artikelnummer.
10271120 Filcon™ Syringe-type; Sterile: Yes; 70 μm
1 options
Artikelnummer. 10271120 Leverandør BD Leverandørnr. 340605
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Filcon™, Syringe-type, are disposable filters for separating cells and nuclei by suction or compression.
  • Porous membrane - enables large quantities of cell suspensions to be filtered
  • Microporous PE funnel - designed to pass the biological material while trapping waste particles
  • Syringe-type for separating by suction or compression
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 70 μm
Sterilitet Sterile
Egnet til formålet Sterile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.