Få mere at vide
Seward™ Stomacher™ Model 3500 sterile poser
Artikelnummer. 11854543
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 ml til 3,5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11854543 400 ml til 3,5 L
1 options
Artikelnummer. 11854543 Leverandør Seward™ Leverandørnr. BA6042
Forventet forsendelse: 16-12-2026
De Stomacher™ Poseserien er designet til at opfylde alle applikationer fra prøveblanding, siling og opbevaring, inklusive poser designet til omfattende blanding og små prøver til life science-applikationer.
  • Fremstillet af højkvalitets jomfru LDPE granulat af fødevarekvalitet ekstruderet til 65 μm filmtykkelse
  • Designet til at modstå omfattende blanding uden rifter eller perforeringer
  • Giver en billig mulighed for prøveforberedelse uden risiko for krydskontaminering mellem prøver
  • Alle poser er bestrålet sterile; certifikat for bestråling er tilgængeligt efter anmodning
  • Designet til blandet homogenisering af fortyndingsprøver til de fleste applikationer
Tekniske data
Oversigt Tykkelse på 65 mikron
Til brug med (applikation) Blandet homogenisering af fortyndingsprøver
Til brug med (udstyr) Stomacher 3500
Materiale LDPE
Mængde 250 (poser af 50)
Dimensioner (L x B) 380 x 510 mm
Kapacitet (metrisk) 400 ml til 3,5 L