Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Artikelnummer. 15640191
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
25m
50m
Artikelnummer. 15640191
Brand: Saint Gobain Life Sciences 760230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til biofarmaceutiske applikationer. Versilic™ Silikoneslange er biologisk inert og hæmmer ikke cellekultur. Forbliver fleksibel ned til -50 °C og bevarer sin kemiske, mekaniske og elektriske ydeevne op til +200 °C.
  • Opfylder den europæiske farmakopés krav til silikone-elastomer til lukninger og slanger, USP Klasse VI biologiske tests og ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toksicitet, irritation, sensibilisering, citotoksicitet, hæmokompatibilitet og Ames-test)
  • Opfylder FDA- og BfR-positivlister samt fødevarekvalitetstest i henhold til EU-direktiver
  • Denne CE-mærkede slange er et ikke-invasivt medicinsk udstyr
  • Kan bruges til kontakt i op til 29 dage
  • Peroxidhærdet silikone
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • amerikansk og europæisk farmakopé
  • Temperaturmodstand -50 til +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,12 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,2 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 6 mm
Til brug med (applikation) Til biofarmaceutiske og medicinske anvendelser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Farve Gennemsigtig/gennemsigtig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Slanger