Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Artikelnummer. 11791706
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
25m
50m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11791706 5 mm 8 mm 10 m 25m
11741706 1,5 mm 3 mm 50 m 50m
15640191 3 mm 6 mm 10 m 50m
10256454 2 mm 4 mm 50 m 50m
15650191 5 mm 10 mm 10 m 25m
11701716 6 mm 10 mm 25 m 25m
13190793 7 mm 10 mm 10 m 25m
13130803 8 mm 12 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11791706 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 760420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.11 DKK
    484.00 DKK / 25m
    Spare 255.11 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Brug denne slange til biofarmaceutiske applikationer. Versilic™ Silikoneslange er biologisk inert og hæmmer ikke cellekultur. Forbliver fleksibel ned til -50 °C og bevarer sin kemiske, mekaniske og elektriske ydeevne op til +200 °C.
  • Opfylder den europæiske farmakopés krav til silikone-elastomer til lukninger og slanger, USP Klasse VI biologiske tests og ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toksicitet, irritation, sensibilisering, citotoksicitet, hæmokompatibilitet og Ames-test)
  • Opfylder FDA- og BfR-positivlister samt fødevarekvalitetstest i henhold til EU-direktiver
  • Denne CE-mærkede slange er et ikke-invasivt medicinsk udstyr
  • Kan bruges til kontakt i op til 29 dage
  • Peroxidhærdet silikone
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • amerikansk og europæisk farmakopé
  • Temperaturmodstand -50 til +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel (fødevarer), USP klasse VI, BFR, Europæiske Farmakopé
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,2 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, overførsel af vandige medier
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Farve Klarhed
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Slanger