Få mere at vide
Berkshire International™ Steril SatPax™ MicroSeal™ -VP Visker
Artikelnummer. 17181101 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17181101 9 x 9 tommer.
1 options
Artikelnummer. 17181101 Leverandør Berkshire International™ Leverandørnr. SSPVP00112LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9712.50 DKK
    6835.10 DKK / Pakke med 360
    Spare 2877.40 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavt endotoksin, steril, forbefugtet 100% polyester strikvisker er renrumsvasket med forseglet kant.
Lavt endotoksin, steril, forbefugtet 100% polyester strikvisker er renrumsvasket med forseglet kant.
  • <20 EU/enhed til< 0,5 EU/ml
  • Kritisk lave partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer
  • Høj slidstyrke
  • Letvægts, højabsorberende materialedesign reducerer faktiske omkostninger ved brug sammenlignet med tungere produkter
  • Høj sugeevne
Forvædet visker, strik visker, steril visker, VP visker
Tekniske data
Produkttype Forbefugtet forseglet kant renrumsvisker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyesterstrik (1%)
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer.
Til brug med (applikation) ISO Klasse 3 til 5, renrumsklasse 1 til 100, EU-klasse A/B/C/D