Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile prøveposer
Artikelnummer. p-7139919 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
4,5 x 9 tommer.
12 x 18 tommer.
15 x 20 tommer
Mængde:
100/pakke
250/pakke
500/pakke
Artikelnummer. 17943182
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En økonomisk og effektiv måde at indsamle, indeholde og transportere prøver på.
  • Disse prøveposer er ideelle til transport og opbevaring af faste stoffer, halvfaste stoffer og væsker.
  • Steril
  • Meget modstandsdygtig
  • Trådlukning for en overlegen tætning
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 70 μm
Mængde 500/pakke
Dimensioner (L x B) 4,5 x 9 tommer.
Længde (metrisk) 114 mm
Højde (metrisk) 229 mm