Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile prøveposer
Artikelnummer. 17953182 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4,5 x 9 tommer.
12 x 18 tommer.
15 x 20 tommer
Mængde:
100/pakke
250/pakke
500/pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde
17953182 12 x 18 tommer. 250/pakke
17943182 4,5 x 9 tommer. 500/pakke
17903192 15 x 20 tommer 100/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17953182
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
En økonomisk og effektiv måde at indsamle, indeholde og transportere prøver på.
  • Disse prøveposer er ideelle til transport og opbevaring af faste stoffer, halvfaste stoffer og væsker.
  • Steril
  • Meget modstandsdygtig
  • Trådlukning for en overlegen tætning
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Mængde 250/pakke
Dimensioner (L x B) 12 x 18 tommer.
Højde (metrisk) 457 mm
Længde (metrisk) 305 mm
Tykkelse (metrisk) 100 μm