Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile prøveposer
Artikelnummer. 17943182 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4,5 x 9 tommer.
12 x 18 tommer.
15 x 20 tommer
Mængde:
100/pakke
250/pakke
500/pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde
17943182 4,5 x 9 tommer. 500/pakke
17953182 12 x 18 tommer. 250/pakke
17903192 15 x 20 tommer 100/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17943182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En økonomisk og effektiv måde at indsamle, indeholde og transportere prøver på.
  • Disse prøveposer er ideelle til transport og opbevaring af faste stoffer, halvfaste stoffer og væsker.
  • Steril
  • Meget modstandsdygtig
  • Trådlukning for en overlegen tætning
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Mængde 500/pakke
Dimensioner (L x B) 4,5 x 9 tommer.
Højde (metrisk) 229 mm
Længde (metrisk) 114 mm
Tykkelse (metrisk) 70 μm