Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile prøveposer
Artikelnummer. 17903192 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4,5 x 9 tommer.
12 x 18 tommer.
15 x 20 tommer
Mængde:
100/pakke
250/pakke
500/pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde
17903192 15 x 20 tommer 100/pakke
17943182 4,5 x 9 tommer. 500/pakke
17953182 12 x 18 tommer. 250/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17903192
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
En økonomisk og effektiv måde at indsamle, indeholde og transportere prøver på.
  • Disse prøveposer er ideelle til transport og opbevaring af faste stoffer, halvfaste stoffer og væsker.
  • Steril
  • Meget modstandsdygtig
  • Trådlukning for en overlegen tætning
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Mængde 100/pakke
Dimensioner (L x B) 15 x 20 tommer
Højde (metrisk) 508 mm
Længde (metrisk) 381 mm
Tykkelse (metrisk) 100 μm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.