Få mere at vide
Socorex™ Sterilt multikanal reagensbeholder
Artikelnummer. p-8000444
Kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10409762
Brand: Socorex™ 330.12.9
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer spild, når reagenser hældes ud af Socorex™ Sterilt multikanal reagensbeholder med hældetude i alle fire hjørner. Dens trug-i-en-trug-design maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens. Den fås i 8-kanals og 12-kanals konfigurationer. Fremstillet af polystyren, den har et trugdesign og gradueringsmærker på indvendige vægge, .
  • U (afrundet) bund
  • Enkelt indpakket
  • 48 ml
  • Ekstra bred bænk for stivhed og stabilitet
  • Partinummer letter sporbarheden.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 48 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Emballage Individuelt indpakket pr. sterilisation
Mængde Pakke med 10 stk.
Kanaler 12