Få mere at vide
Socorex™ Sterilt multikanal reagensbeholder
Artikelnummer. 10060401
Skift visning
Kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanaler Pakningsstørrelse
10060401 8 Pakke med 10
10409762 12 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10060401 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 330.08.9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.69 DKK
    267.99 DKK / Pakke med 10
    Spare 178.70 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Reducer spild, når reagenser hældes ud af Socorex™ Sterilt multikanal reagensbeholder med hældetude i alle fire hjørner. Dens trug-i-en-trug-design maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens. Den fås i 8-kanals og 12-kanals konfigurationer. Fremstillet af polystyren, den har et trugdesign og gradueringsmærker på indvendige vægge, .
  • U (afrundet) bund
  • Enkelt indpakket
  • 48 ml
  • Ekstra bred bænk for stivhed og stabilitet
  • Partinummer letter sporbarheden.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 48 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Emballage Individuelt indpakket pr. sterilisation
Mængde Pakke med 10 stk.
Kanaler 8