Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterilt Reagensreservoir
Artikelnummer. 32214752 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
55 mL
100 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
32214752 10 mL
32214753 5 mL
32214751 50 mL
32214744 55 mL
32214749 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32214752
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Reservoirer tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner for at effektivisere pipetteringsprocedurer
  • Overlegen holdbarhed med forbedrede vægge og knusesikre 'tårne' i hjørnerne
  • Let håndtering med faner for at forhindre, at stablede reservoirer sætter sig fast
  • Fremstillet og gamma-bestrålet på et ISO certificeret anlæg
  • Sporbarhedscertifikat kan købes efter anmodning
  • Uddannet 5, 10 ml
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNase, RNase og Pyrogen-fri
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Pipetting (Pipettering)
Emballage Individuelt indpakket
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form V-bund