Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterilt Reagensreservoir
Artikelnummer. 32214749 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
55 mL
100 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
32214749 100 mL
32214753 5 mL
32214752 10 mL
32214751 50 mL
32214744 55 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32214749
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Reservoirer tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner for at effektivisere pipetteringsprocedurer
  • Overlegen holdbarhed med forbedrede vægge og knusesikre 'tårne' i hjørnerne
  • Let håndtering med faner for at forhindre, at stablede reservoirer sætter sig fast
  • Fremstillet og gamma-bestrålet på et ISO certificeret anlæg
  • Sporbarhedscertifikat kan købes efter anmodning
  • Uddannet 5, 10 ml
Specifica
Certificeringer/compliance Certificeret DNase, RNase og Pyrogen-fri
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Pipetting (Pipettering)
Emballage Individuelt indpakket
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form V-bund
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.