Beskrivelse
- Designed to be leak-tight allowing tubes to be used for storage or transport
- Screw caps are polyethylene
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Red |
| Lukningsmateriale | Polyethylene |
| Farve | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Inkluderer | Attached screw cap |
| Emballage | Individually wrapped |
| Sterilitet | Sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Vis mere |