Få mere at vide
Technical Service Consultants™ Steril polystyren L-formet spreder
Artikelnummer. 12301319
Skift visning
Farve:
Blå
Klar
Oversigt:
Blødt plastik
Fast plastik
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Oversigt Pakningsstørrelse
12301319 Klar Fast plastik Pakke med 1000
12769885 Blå Blødt plastik Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12301319 Leverandør Technical Service Consultants™ Leverandørnr. TS/30C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    968.16 DKK / Pakke med 1000
    Spare 206.84 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fremstillet af polystyren for styrke og fleksibilitet. Technical Service Consultants™ Sterile polystyren L-formede spredere er ideelle til at sprede væske eller kulturer ensartet over overfladen af faste medier.
  • Ideel til bakterietal
  • Generelle laboratorieanvendelser til prøvegennemløb eller beskyttelse
  • Steriliseret ved gammabestråling; sterilitet garanteret kun, mens posen er forseglet
  • Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdato
  • Opbevares i tørt og ventileret område; beskyttes mod lys, varme og fugt i tætlukket original beholder
Tekniske data
Oversigt Fast plastik
Farve Klar
Mængde 1000/Pk.
Form L-form
Materiale Polystyren