Få mere at vide
Corning™ Sterile polystyren inokuleringsløkker
Artikelnummer. 11733124
Skift visning
Volumen:
1μ L
10μ L
Produkttype:
Inokuleringsløkke
Inokuleringsløkke, nålespids
Inokuleringsløkke, sfærisk spids
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Pakke med 9000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Produkttype Pakningsstørrelse
11733124 1μ L Inokuleringsløkke, nålespids Pakke med 3000
12682275 1μ L Inokuleringsløkke, nålespids Pakke med 9000
15241065 1μ L Inokuleringsløkke, sfærisk spids Pakke med 9000
11763124 10μ L Inokuleringsløkke, nålespids Pakke med 3000
11769515 10μ L Inokuleringsløkke Pakke med 9000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11733124 Leverandør Corning™ Leverandørnr. OS101
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Konstrueret af fleksibelt polystyren for optimal udvinding af et podestof fra en kultur. Gosselin™ Sterile polystyren-podeløkker giver en overlegen løsning til overførsel af mikroskopiske organismer, inokulum eller striber.
  • Polystyren (PS) podeløkker
  • Sfærisk eller nåleekstremitet
  • 1μ l eller 10μ l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1μ L
Længde (metrisk) 192 mm
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Produkttype Inokuleringsløkke, nålespids
Emballagetype Tamper evident zip-taske