Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile polystyren engangs serologiske pipetter med forstørrelsesstribe
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
De sorte markeringer med høj kontrast gør lydstyrkerne nemmere at læse, for forbedret optisk klarhed. Fremstillet med optisk klar polystyren for nøjagtig måling. Fisherbrand™ Sterile polystyren engangs serologiske pipetter med forstørrelsesstribe reducerer læsefejl og er designet til vævskulturarbejde.
- Farvekodet lup-stribe løber langs pipetten, hvilket gør menisken tydelig i armslængde— reducere læsefejl
- Sterile og ikke-fugtige pipetter
- Giv en tolerance for± 2% ved fuld volumen og har plug-in mundende
- 5, 10, 25 og 50 ml pipetter har stigende og faldende gradueringer
- Forbedret spidsdesign på 25 og 50 ml pipetter øger effekten af overfladespænding for at minimere dryp
- Farvekodning på hver pipette og på inderposer til flerpakningspipetter gør det nemt at finde den nødvendige størrelse
- Hvert pipettelot testes for sterilitet, nøjagtighed og endotoksinniveau
- Bomuld tilstoppet
Ordreinfo
Inderposer er genanvendeligt LDPE; ydre kasser er også genanvendelige. Individuelt indpakkede pipetter er ideelle til brug i små mængder, der kræver sterilitet, og fås enten i en klar, holdbar plastikindpakning eller et farvekodet papir/plastikindpakning til reduceret statisk vedhæftning. Bulkpakning til brug i større volumer giver nem adgang til flere pipetter ad gangen uden at forurene ubrugte pipetter.
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen med et endotoksinniveau på mindre end 0,5 EU/ml efterfølgende USP XXII bakteriel endotoksintest (85); DNase/RNase fri; BSE/TSE fri
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-pyrogen, USP XXII, USP XXII bakteriel endotoksintest (85); DNase/RNase fri; BSE/TSE fri |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Negative gradueringer | 0.2 mL |
| Mængde | 50/Pk., 500/Cs. |
| Tolerance | ±0,04 ml |
| Emballagetype | Individuelt papir/plastikindpakning |
| Farve | Grøn |
| Vis mere |