Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile polystyren engangs serologiske pipetter med forstørrelsesstribe
Artikelnummer. 11839181 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Emballagetype:
Bulk
Individuel Alle Plastic Wrap
Individuelt papir/plastikindpakning
Tolerance:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
±2 %
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballagetype Tolerance Pakningsstørrelse
11839181 25 mL Individuelt papir/plastikindpakning ±0,5 ml Pakke med 200
11849181 1 mL Individuelt papir/plastikindpakning ±0,02 ml Pakke med 1000
11819660 1 mL Individuel Alle Plastic Wrap ±0,02 ml Pakke med 1000
11889650 1 mL Bulk ±0,02 ml Pakke med 1000
11859181 2 mL Individuelt papir/plastikindpakning ±0,04 ml Pakke med 500
11879650 2 mL Individuel Alle Plastic Wrap ±0,04 ml Pakke med 500
11869650 2 mL Bulk ±0,04 ml Pakke med 500
11869181 5 mL Individuelt papir/plastikindpakning ±0,1 ml Pakke med 200
11829660 5 mL Individuel Alle Plastic Wrap ±0,1 ml Pakke med 200
11899650 5 mL Bulk ±0,1 ml Pakke med 500
11879181 10 mL Individuelt papir/plastikindpakning ±0,2 ml Pakke med 200
11839660 10 mL Individuel Alle Plastic Wrap ±0,2 ml Pakke med 200
11809660 10 mL Bulk ±0,02 ml Pakke med 500
11517752 25 mL Individuel Alle Plastic Wrap ±0,5 ml Pakke med 200
12559546 25 mL Bulk ±0,5 ml Pakke med 200
11889181 50 mL Individuelt papir/plastikindpakning ±1 ml Pakke med 100
11537752 50 mL Individuel Alle Plastic Wrap ±1 ml Pakke med 100
11859660 50 mL Bulk ±1 ml Pakke med 100
16348745 100 mL Individuelt papir/plastikindpakning ±2 % -
16338745 100 mL Individuel Alle Plastic Wrap ±2 % -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Product Code. 11839181
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Pipetter har forbedret optisk klarhed— Sorte markeringer med høj kontrast gør volumen nemmere at læse
De sorte markeringer med høj kontrast gør lydstyrkerne nemmere at læse, for forbedret optisk klarhed. Fremstillet med optisk klar polystyren for nøjagtig måling. Fisherbrand™ Sterile polystyren engangs serologiske pipetter med forstørrelsesstribe reducerer læsefejl og er designet til vævskulturarbejde.
  • Farvekodet lup-stribe løber langs pipetten, hvilket gør menisken tydelig i armslængde— reducere læsefejl
  • Sterile og ikke-fugtige pipetter
  • Giv en tolerance for± 2% ved fuld volumen og har plug-in mundende
  • 5, 10, 25 og 50 ml pipetter har stigende og faldende gradueringer
  • Forbedret spidsdesign på 25 og 50 ml pipetter øger effekten af overfladespænding for at minimere dryp
  • Farvekodning på hver pipette og på inderposer til flerpakningspipetter gør det nemt at finde den nødvendige størrelse
  • Hvert pipettelot testes for sterilitet, nøjagtighed og endotoksinniveau
  • Bomuld tilstoppet
Order Info
Inderposer er genanvendeligt LDPE; ydre kasser er også genanvendelige. Individuelt indpakkede pipetter er ideelle til brug i små mængder, der kræver sterilitet, og fås enten i en klar, holdbar plastikindpakning eller et farvekodet papir/plastikindpakning til reduceret statisk vedhæftning. Bulkpakning til brug i større volumer giver nem adgang til flere pipetter ad gangen uden at forurene ubrugte pipetter.
Certifications
Certificeret ikke-pyrogen med et endotoksinniveau på mindre end 0,5 EU/ml efterfølgende USP XXII bakteriel endotoksintest (85); DNase/RNase fri; BSE/TSE fri
Compliance
Kalibreret til at levere/blæse ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, USP XXII, USP XXII bakteriel endotoksintest (85); DNase/RNase fri; BSE/TSE fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.2 mL
Negative gradueringer 10 mL
Mængde 200/Cs., 25/Pk., 8 Packs/Cs.
Tolerance ±0,5 ml
Emballagetype Individuelt papir/plastikindpakning
Farve Rød
Volumen (metrisk) 25 mL
Type Serologisk pipette