Få mere at vide
Corning™ Polypropylene Straight Containers with Polyethylene Caps
Beskrivelse
- Injection molded polypropylene
- Leakproof polyethylene screw cap
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| nr. pr. sag | 700/Cs. |
| nr. pr. pakke | 700/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukningsfarve | White |