Få mere at vide
Corning™ Lige sterile polypropylenbeholdere
Artikelnummer. 11763154
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Højde (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 350
Pakke med 650
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11763154 90 ml 43 mm 80 mm Pakke med 350
11703154 300 ml 75 mm 88 mm Pakke med 240
11733154 50 ml 31 mm 78 mm Pakke med 650
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11763154 Leverandør Corning™ Leverandørnr. FL10005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 DKK
    541.56 DKK / Pakke med 350
    Spare 415.44 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kvalitetsprøvetagningsværktøjer til sikker prøvehentning og forsendelse
  • Autostabil hængslet hætte
  • Let og brudsikker
  • Gennemsigtig eller blå polypropylen (PP)
  • Steril; ikke individuelt indpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 3 oz.
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Lukketype Autostabil hængslet hætte
Farve Neutral
Diameter (metrisk) 43 mm
Højde (metrisk) 80 mm