Få mere at vide
Contec™ Steril Polynit Heatseal LE Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16595360 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm)
Emballagemængde:
10 servietter/pose, 36 poser/Cs.
10 servietter/pose, 50 poser/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde
16595360 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) 10 servietter/pose, 36 poser/Cs.
16585360 9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm) 10 servietter/pose, 50 poser/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16595360 Leverandør Contec™ Leverandørnr. LWLE0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3400.00 DKK
    2801.07 DKK / Pakke med 360
    Spare 598.93 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec™ Steril Polynit Heatseal LE Wipes er 100 % no-run interlock strikket polyester lavendotoksinservietter med forseglede kanter
Funktioner og fordele
  • Anbefales til klasse A/B eller ISO Klasse 5 miljøer - produktkontaktområder
  • 100 % vasket strikket polyester genererer meget lave niveauer af partikler og fibre
  • Laserforseglede kanter reducerer fiberdannelse fra kanten af servietten
  • Certificeret endotoksin niveau af< 1 EU pr. serviet gør dem velegnede til brug i produktkontaktområder
  • Mindre antal servietter pr. pose eliminerer spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Strik polyester
Farve Hvid
Kanter Forseglede kanter
Dimensioner (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Emballagemængde 10 servietter/pose, 36 poser/Cs.
Sterilitet Steril
Grad A/B