Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile polyethylen prøvetagningsposer
Artikelnummer. p-8000681 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
540 ml
720 ml
2250 ml
3500 ml
Inkluderer:
Intet skriveområde
Skriveområde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11562783
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med et drejeligt metaltrådslukningssystem og punkteringssikre sikkerhedstapper. Fisherbrand™ Sterile polyethylen prøvetagningsposer er tætte, når de er forseglet.
  • Fremstillet med smidig, meget modstandsdygtig jomfru polyethylen
  • Sterile transparente polyethylenposer uden sideforseglinger
  • Vælg et klart eller hvidt markeringsområde for skrevne noter
  • Praktiske træktapper til at åbne tasken uden at røre ved kanterne
  • Ideel til brug med faste, halvfaste eller flydende prøver
  • Til brug i alle laboratorier, hvor prøver skal indsamles i et sterilt miljø.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2250 ml
Farve Klar
Til brug med (applikation) Anvendes i alle laboratorier, hvor prøver skal indsamles i et sterilt miljø
Inkluderer Skriveområde
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 101μ m
Mængde 1000 Pk.
Dimensioner (L x B) 305 x 254mm