Beskrivelse
- Fremstillet med smidig, meget modstandsdygtig jomfru polyethylen
- Sterile transparente polyethylenposer uden sideforseglinger
- Vælg et klart eller hvidt markeringsområde for skrevne noter
- Praktiske træktapper til at åbne tasken uden at røre ved kanterne
- Ideel til brug med faste, halvfaste eller flydende prøver
- Til brug i alle laboratorier, hvor prøver skal indsamles i et sterilt miljø.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i alle laboratorier, hvor prøver skal indsamles i et sterilt miljø |
| Inkluderer | Skriveområde |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 305 x 254mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2250 ml |
| Tykkelse (metrisk) | 101 μm |