Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile polyethylen prøvetagningsposer
Artikelnummer. 11542783 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
540 ml
720 ml
2250 ml
3500 ml
Inkluderer:
Intet skriveområde
Skriveområde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11542783 720 ml Skriveområde Pakke med 1000
11562783 2250 ml Skriveområde Pakke med 1000
11572783 3500 ml Skriveområde Pakke med 1000
11532773 540 ml Intet skriveområde Pakke med 1000
11532783 540 ml Skriveområde Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11542783
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med et roterende metaltrådslukningssystem og punkteringssikre sikkerhedstapper. Fisherbrand™ Sterile polyethylen prøveposer er lækagesikre, når de er forseglede.
  • Fremstillet med smidig, meget modstandsdygtig jomfru polyethylen
  • Sterile transparente polyethylenposer uden sideforseglinger
  • Vælg et klart eller hvidt markeringsområde for skrevne noter
  • Praktiske træktapper til at åbne tasken uden at røre ved kanterne
  • Ideel til brug med faste, halvfaste eller flydende prøver
  • Til brug i alle laboratorier, hvor prøver skal indsamles i et sterilt miljø.
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (applikation) Anvendes i alle laboratorier, hvor prøver skal indsamles i et sterilt miljø
Inkluderer Skriveområde
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Mængde 1000 Pk.
Dimensioner (L x B) 229 x 140mm
Kapacitet (metrisk) 720 ml
Tykkelse (metrisk) 89 μm