Få mere at vide
Corning™ Gosselin™ Sterile polyethylen blenderposer
Artikelnummer. 12682255
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
80 ml
400 ml
3500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Pakke med 4500
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12682255 400 ml Pakke med 2500
11815390 80 ml Pakke med 4500
11770545 3500 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12682255 Leverandør Corning™ Leverandørnr. SM202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2965.00 DKK
    1754.18 DKK / Pakke med 2500
    Spare 1210.82 DKK
    40% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til alle typer Stomacher maskiner og andre paddle blendere. Corning™ Gosselin™ Sterile polyethylenblenderposer steriliseres ved bestråling.
  • Med skrælbart sterilisationscertifikat
  • Med 50 mm hvid skrivestrimmel langs den ene langkant
  • Fås med hel- eller sidefilter
  • Fås i en række forskellige ærme-/pakstørrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Anvendes i mejeri, industrier
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 25/pose
Mængde 2500 karton
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 180 mm
Tykkelse (metrisk) 70 μm