Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 5 μl)
Mængde:
50 poser à 20
50 poser á 20 stk
800 poser à 20
Emballagetype:
Grip Seal-pose
Microseal Pung
Mikroforseglet pose
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Steril
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
Description
- High Impact Polystyren konstruktion
- Fuld længde for at undgå forurening
- Engangs
- Steril, aseptisk fremstillet
- Middel stivhed
- Kulturløkker (længde: 200 mm)
- Glatte kanter for at undgå rivning og gravning i agar
- Volumen: 5 μL
- Farve: Blå
Specifications
Specifications
| Engangs | Engangsbrug |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,10 tommer. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 2.5 mm |
| Længde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Kraftig polystyren |
| Sterilitet | Aseptisk fremstillet |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Inokulerende produkt |
| Længde (engelsk) Håndtag | 7,87 tommer |
| Show More |