Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 5 μl)
Artikelnummer. 15712115
Click to view available options
Mængde:
50 poser à 20
50 poser á 20 stk
800 poser à 20
Emballagetype:
Grip Seal-pose
Microseal Pung
Mikroforseglet pose
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Steril
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
Product Code. 15712115
Brand: Microspec™ B1
Konstrueret af fleksibelt polystyren for optimal udvinding af et podestof fra en kultur
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 5μL
  • Color: Blue
Specifications
Engangs Single-use
Diameter (engelsk) Indvendig 0.10 in.
Diameter (metrisk) indvendig 2.5 mm
Længde (engelsk) 7.87 in.
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Farve Blue
Produkttype Plastic Culture Loops
Længde (engelsk) Håndtag 7.87 in.
Længde (metrisk) håndtag 200 mm
Mængde 50 poser à 20
Emballagetype Grip Seal-pose
Kalibreret Yes