Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 10 μl)
Artikelnummer. 15792105
Skift visning
Mængde:
16000
50 poser á 20 stk
800 Poser med 20
Emballagetype:
Microseal Pouch
Microseal Pung
Plastikflaske
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Sterilitet Pakningsstørrelse
15792105 50 poser á 20 stk Microseal Pung Aseptisk fremstillet Pakke med 1000
15702115 50 poser á 20 stk Microseal Pung Gamma-bestrålet Pakke med 1000
15772105 16000 Plastikflaske Ikke-steril Pakke med 16000
15782105 800 Poser med 20 Microseal Pouch Steril Pakke med 16000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15792105 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. A4
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Henter et inokulum fra kultur af mikroorganismer.
  • High Impact Polystyren konstruktion
  • Fuld længde for at undgå forurening
  • Engangs
  • Steril, aseptisk fremstillet
  • Middel stivhed
  • Kulturløkker (længde: 200 mm)
  • Glatte kanter for at undgå rivning og gravning i agar
  • Volumen: 10 μL
  • Farve: Blå
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 10μ L
Diameter (engelsk) Indvendig 0,18 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 4.5 mm
Længde (engelsk) 7,87 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Kraftig polystyren
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Farve Blå
Produkttype Plastic Kulturløkker
Længde (engelsk) Håndtag 7,87 tommer
Længde (metrisk) håndtag 200 mm
Mængde 50 poser á 20 stk
Emballagetype Microseal Pung
Kalibreret Ja