Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 10 μl)
Artikelnummer. 15782105
Mængde:
16000
50 poser á 20 stk
800 poser à 20
Emballagetype:
Microseal Pung
Mikroforseglet pose
Plastflaske
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Ikke-steril
Steril
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Pakke med 16000
Product Code. 15782105
missing translation for 'mfr': Microspec™ A1G
Henter et inokulum fra kultur af mikroorganismer.
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 10μL
  • Color: Blue
Specifications
Engangs Single-use
Volumen 10 μL
Diameter (engelsk) Indvendig 0.18 in.
Diameter (metrisk) indvendig 4.5 mm
Længde (engelsk) 7.87 in.
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Sterilitet Steril
Farve Blue
Produkttype Plastic Culture Loops
Længde (engelsk) Håndtag 7.87 in.
Længde (metrisk) håndtag 200 mm
Mængde 800 poser à 20
Emballagetype Mikroforseglet pose
Kalibreret No