Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 10 μl)
Artikelnummer. 15772105
Mængde:
16000
50 poser á 20 stk
800 poser à 20
Emballagetype:
Microseal Pung
Mikroforseglet pose
Plastflaske
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
Artikelnummer. 15772105
Brand: Microspec™ A1
Henter et inokulum fra kultur af mikroorganismer.
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 10μL
  • Color: Blue
Tekniske data
Engangs Reusable
Volumen 10 μL
Diameter (engelsk) Indvendig 0.163 in.
Diameter (metrisk) indvendig 4.15 mm
Længde (engelsk) 3.54 to 3.94 in.
Længde (metrisk) 90 to 100 mm
Materiale Nickel Chromium Wire
Sterilitet Ikke-steril
Farve Blue
Produkttype Plastic Culture Loops
Til brug med (udstyr) Wire Loop Handle
Inkluderer 25 wire loops in a vial
Længde (engelsk) Håndtag 7.87 in.
Længde (metrisk) håndtag 200 mm
Mængde 16000
Emballagetype Plastflaske
Kalibreret Yes