Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 10 μl)
Artikelnummer. 15702115
Skift visning
Mængde:
16000
50 poser á 20 stk
800 Poser med 20
Emballagetype:
Microseal Pouch
Microseal Pung
Plastikflaske
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Sterilitet Pakningsstørrelse
15702115 50 poser á 20 stk Microseal Pung Gamma-bestrålet Pakke med 1000
15772105 16000 Plastikflaske Ikke-steril Pakke med 16000
15782105 800 Poser med 20 Microseal Pouch Steril Pakke med 16000
15792105 50 poser á 20 stk Microseal Pung Aseptisk fremstillet Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15702115 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. A4G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.86 DKK
    291.29 DKK / Pakke med 1000
    Spare 52.57 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Henter et inokulum fra kultur af mikroorganismer.
  • High Impact Polystyren konstruktion
  • Fuld længde for at undgå forurening
  • Engangs
  • Steril, aseptisk fremstillet
  • Middel stivhed
  • Kulturløkker (længde: 200 mm)
  • Glatte kanter for at undgå rivning og gravning i agar
  • Volumen: 10 μL
  • Farve: Blå
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 10μ L
Diameter (engelsk) Indvendig 0,18 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 4.5 mm
Længde (engelsk) 7,87 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Kraftig polystyren
Sterilitet Gamma-bestrålet
Farve Blå
Produkttype Inokulerende produkt
Længde (engelsk) Håndtag 7,87 tommer
Længde (metrisk) håndtag 200 mm
Mængde 50 poser á 20 stk
Emballagetype Microseal Pung
Kalibreret Ja