Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 1 μl)
Artikelnummer. 15792115
Skift visning
Mængde:
50 poser á 20 stk
800 Poser med 20
Emballagetype:
Microseal Pose, Ecopack
Microseal Pung
Microseal poser
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Gamma-bestrålet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Sterilitet Pakningsstørrelse
15792115 50 poser á 20 stk Microseal Pung Gamma-bestrålet Pakke med 1000
15762115 800 Poser med 20 Microseal Pose, Ecopack Aseptisk fremstillet Pakke med 16000
15772115 800 Poser med 20 Microseal Pose, Ecopack Gamma-bestrålet Pakke med 16000
15782115 50 poser á 20 stk Microseal poser Aseptisk fremstillet Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15792115 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. C4G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.55 DKK
    291.29 DKK / Pakke med 1000
    Spare 48.26 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Designet til kvantitative procedurer såsom prøveudtagning, serielle fortyndinger samt til bakteriel inokulering.
  • High Impact Polystyren konstruktion
  • Fuld længde for at undgå forurening
  • Engangs
  • Steril, aseptisk fremstillet
  • Middel stivhed
  • Kulturløkker (længde: 200 mm)
  • Glatte kanter for at undgå rivning og gravning i agar
  • Volumen: 1 μL
  • Farve: Blå
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Diameter (engelsk) Indvendig 0,04 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 1 mm
Længde (engelsk) 7,87 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Kraftig polystyren
Sterilitet Gamma-bestrålet
Farve Blå
Produkttype Plastic Kulturløkker
Længde (engelsk) Håndtag 7,87 tommer
Mængde 50 poser á 20 stk
Emballagetype Microseal Pung
Kalibreret Ja