Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 1 μl)
Artikelnummer. 15782115
Skift visning
Mængde:
50 poser á 20 stk
800 Poser med 20
Emballagetype:
Microseal Pose, Ecopack
Microseal Pung
Microseal poser
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Gamma-bestrålet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Sterilitet Pakningsstørrelse
15782115 50 poser á 20 stk Microseal poser Aseptisk fremstillet Pakke med 1000
15762115 800 Poser med 20 Microseal Pose, Ecopack Aseptisk fremstillet Pakke med 16000
15772115 800 Poser med 20 Microseal Pose, Ecopack Gamma-bestrålet Pakke med 16000
15792115 50 poser á 20 stk Microseal Pung Gamma-bestrålet Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15782115 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. C4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 DKK
    208.44 DKK / Pakke med 1000
    Spare 39.56 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Designet til kvantitative procedurer såsom prøveudtagning, serielle fortyndinger samt til bakteriel inokulering.
  • High Impact Polystyren konstruktion
  • Fuld længde for at undgå forurening
  • Engangs
  • Steril, aseptisk fremstillet
  • Middel stivhed
  • Kulturløkker (længde: 200 mm)
  • Glatte kanter for at undgå rivning og gravning i agar
  • Volumen: 1 μL
  • Farve: Blå
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Diameter (engelsk) Indvendig 0,04 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 1 mm
Længde (engelsk) 7,87 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Kraftig polystyren
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Farve Blå
Produkttype Inokulerende produkt
Længde (engelsk) Håndtag 7,87 tommer
Længde (metrisk) håndtag 200 mm
Mængde 50 poser á 20 stk
Emballagetype Microseal poser
Kalibreret Ja