Få mere at vide
Microspec™ Sterile plastpodningsløkker (volumen: 1 μl)
Mængde:
50 poser á 20 stk
800 poser à 20
Emballagetype:
Microseal Pung
Microseal poser
Mikroforseglet pose, økopakke
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Gammabestrålet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
Beskrivelse
- High Impact Polystyrene construction
- Full length to avoid contamination
- Disposable
- Sterile, aseptically manufactured
- Medium rigidity
- Culture loops (Length: 200mm)
- Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
- Volume: 1μL
- Color: Blue
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Single-use |
| Volumen | 1 μL |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0.04 in. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 1 mm |
| Længde (engelsk) | 7.87 in. |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | High-impact Polystyrene |
| Sterilitet | Gammabestrålet |
| Farve | Blue |
| Produkttype | Plastic Culture Loops |
| Vis mere |